Methyl-2-benzo[b]thiophencarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951927-1G
OR951927-5G
APOSOR951927-1GEA
81.9
CHF
APOSOR951927-1G
APOSOR951927-5G
Methyl-2-benzo[b]thiophencarboxylat 95%
Methyl-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₀H₈O₂S MW: 192,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067791 CAS-Nummer: 22913-24-2 |