5-Methylindolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951911-5G
APOSOR951911-5GEA
207
CHF
APOSOR951911-5G
5-Methylindolin 95%
5-Methylindolin
Formel:
C₉H₁₁N MW: 133,1900 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093636 CAS-Nummer: 65826-95-1 |