Methyl-5-formylthiophene-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 5-formylthiophene-2-carboxylate, 5-Formylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
OR951877-25G
OR951877-5G
APOSOR951877-25GEA
713
CHF
APOSOR951877-25G
APOSOR951877-5G
Methyl-5-formylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl-5-formylthiophene-2-carboxylate
Formel:
C₇H₆O₃S MW: 170,1900 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01859942 CAS-Nummer: 67808-64-4 |