5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951861-1G OR951861-250MG
APOSOR951861-1GEA 392 CHF
APOSOR951861-1G APOSOR951861-250MG
5-Ethoxypyrimidin-2-amine 95%
5-Ethoxypyrimidin-2-amine
Formel: C₆H₉N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00223638
CAS-Nummer: 39268-74-1