(1-Aminomethylcyclohexyl)dimethylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951791-1G
OR951791-5G
APOSOR951791-1GEA
297
CHF
APOSOR951791-1G
APOSOR951791-5G
(1-Aminomethylcyclohexyl)dimethylamine 98%
(1-Aminomethylcyclohexyl)dimethylamine
Formel:
C₉H₂₀N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05201342 CAS-Nummer: 41806-09-1 |