1-Chlor-6-methylisochinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951758-100MG OR951758-1G OR951758-250MG
APOSOR951758-100MGEA 68 CHF
APOSOR951758-100MG APOSOR951758-1G APOSOR951758-250MG
1-Chlor-6-methylisochinolin 97%
1-Chloro-6-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
MW: 177,6302 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110400
CAS-Nummer: 209286-73-7