2-(2-Aminoethoxy)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951747-1G OR951747-250MG
APOSOR951747-1GEA 436 CHF
APOSOR951747-1G APOSOR951747-250MG
2-(2-Aminoethoxy)benzonitril 95%
2-(2-Aminoethoxy)benzonitril
Formel: C₉H₁₀N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16495889
CAS-Nummer: 57276-65-0