4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951731-1G OR951731-5G
APOSOR951731-1GEA 55.7 CHF
APOSOR951731-1G APOSOR951731-5G
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02664470
CAS-Nummer: 24621-73-6