2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin-5-carbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951649-100MG
OR951649-1G
OR951649-250MG
APOSOR951649-100MGEA
99.3
CHF
APOSOR951649-100MG
APOSOR951649-1G
APOSOR951649-250MG
2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin-5-carbonitril 95%
2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin-5-carbonitril
Formel:
C₆H₃Cl₂N₃ MW: 188.0141 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12198893 CAS-Nummer: 56035-64-4 |