2,1,3-Benzoxadiazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Benzofurazancarboxaldehyde, 4-Formylbenzofurazan, 2,1,3-Benzoxadiazole-4-carboxaldehyde
OR951625-5G
APOSOR951625-5GEA 156 CHF
APOSOR951625-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-4-carbaldehyde
2,1,3-Benzoxadiazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Melting Pt: 108…109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772900
CAS-Nummer: 32863-32-4