5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951540-1G
OR951540-5G
APOSOR951540-1GEA
71.5
CHF
APOSOR951540-1G
APOSOR951540-5G
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 95%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11518965 CAS-Nummer: 337958-60-8 |