Ethyl-3-aminopicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-aminopicolinate, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
OR951533-10G OR951533-5G
APOSOR951533-10GEA 107 CHF
APOSOR951533-10G APOSOR951533-5G
Ethyl-3-aminopicolinat 98%
Ethyl-3-aminopicolinat
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,1800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00661294
CAS-Nummer: 27507-15-9