7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951521-1G OR951521-5G
APOSOR951521-1GEA 121 CHF
APOSOR951521-1G APOSOR951521-5G
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04035684
CAS-Nummer: 58347-49-2