4-Iod-L-phenylalanin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: H-Phe(4-I)-OH
OR9515-1G OR9515-5G OR9515-25G
APOSOR9515-1GEA 26.2 CHF
APOSOR9515-1G APOSOR9515-5G APOSOR9515-25G
4-Iod-L-phenylalanin
4-Iod-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀INO₂
MW: 291,1 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002602
CAS-Nummer: 24250-85-9