2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951453-1G OR951453-5G OR951453-250MG OR951453-500MG
APOSOR951453-1GEA 110 CHF
APOSOR951453-1G APOSOR951453-5G APOSOR951453-250MG APOSOR951453-500MG
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₁H₁₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00229868
CAS-Nummer: 5351-07-5