3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951424-1G OR951424-5G
APOSOR951424-1GEA 66.2 CHF
APOSOR951424-1G APOSOR951424-5G
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Formel: C₈H₈N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00204133
CAS-Nummer: 59564-59-9