2-(2-Chlorphenyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951312-100G OR951312-25G
APOSOR951312-100GEA 367 CHF
APOSOR951312-100G APOSOR951312-25G
2-(2-Chlorphenyl)ethanol 98%
2-(2-Chlorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002888
CAS-Nummer: 19819-95-5