1-Pyridin-2-ylpropan-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Propionylpyridine
OR951266-1G OR951266-5G
APOSOR951266-1GEA 142 CHF
APOSOR951266-1G APOSOR951266-5G
1-Pyridin-2-ylpropan-1-one 97%
1-Pyridin-2-ylpropan-1-one
Formel: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023486
CAS-Nummer: 3238-55-9