2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951214-1G OR951214-5G
APOSOR951214-1GEA 34.8 CHF
APOSOR951214-1G APOSOR951214-5G
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,1834 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271842
CAS-Nummer: 70639-77-9