N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951209-1G OR951209-250MG
APOSOR951209-1GEA 488 CHF
APOSOR951209-1G APOSOR951209-250MG
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide
Formel: C₇H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12922754
CAS-Nummer: 76349-07-0