2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951163-1G OR951163-250MG
APOSOR951163-1GEA 905 CHF
APOSOR951163-1G APOSOR951163-250MG
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₈ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06357821
CAS-Nummer: 23694-02-2