4-Methyl-5-pyridin-3-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9511-1G OR9511-500MG
APOSOR9511-1GEA 230 CHF
APOSOR9511-1G APOSOR9511-500MG
4-Methyl-5-pyridin-3-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Methyl-5-pyridin-3-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel: C₈H₈N₄S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798376
CAS-Nummer: 3652-31-1