3-(3-Aminopropoxy)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951031-1G OR951031-250MG
APOSOR951031-1GEA 339 CHF
APOSOR951031-1G APOSOR951031-250MG
3-(3-Aminopropoxy)benzonitril 95%
3-(3-Aminopropoxy)benzonitril
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16495891
CAS-Nummer: 785760-03-4