N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-4-(Boc-amino)piperidine-4-carboxylic Acid
OR951024-1G OR951024-5G
APOSOR951024-1GEA 71.5 CHF
APOSOR951024-1G APOSOR951024-5G
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 97%
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid
Formel: C₁₆H₂₈N₂O₆
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683116
CAS-Nummer: 189321-65-1