4-Chloronicotinamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloropyridine-3-carboxamide
OR951010-1G OR951010-5G
APOSOR951010-1GEA 254 CHF
APOSOR951010-1G APOSOR951010-5G
4-Chloronicotinamide 97%
4-Chloronicotinamide
Formel: C₆H₅ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7418-70-4