4-Chlor-1,1-dimethoxybutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
OR951003-25G OR951003-100G OR951003-5G
APOSOR951003-25GEA 418 CHF
APOSOR951003-25G APOSOR951003-100G APOSOR951003-5G
4-Chlor-1,1-dimethoxybutan 97%
4-Chlor-1,1-dimethoxybutan
Formel: C₆H₁₃ClO₂
MW: 152,62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09032953
CAS-Nummer: 29882-07-3