1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950986-1G
OR950986-5G
APOSOR950986-1GEA
41.2
CHF
APOSOR950986-1G
APOSOR950986-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02090833 CAS-Nummer: 400755-43-3 |