3-Nitropyrrole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Nitro-1H-pyrrole
OR950945-1G OR950945-250MG
APOSOR950945-1GEA 151 CHF
APOSOR950945-1G APOSOR950945-250MG
3-Nitropyrrole 95%
3-Nitropyrrole
Formel: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059714
CAS-Nummer: 5930-94-9