Phenyl propionate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Propionic Acid Phenyl Ester
OR950919-25G OR950919-5G
APOSOR950919-25GEA 144 CHF
APOSOR950919-25G APOSOR950919-5G
Phenyl propionate 95%
Phenyl propionate
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 211 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053765
CAS-Nummer: 637-27-4