6-tert-Butyl-m-kresol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950844-100G OR950844-500G
APOSOR950844-100GEA 0 CHF
APOSOR950844-100G APOSOR950844-500G
6-tert-Butyl-m-kresol 95%
6-tert-Butyl-m-kresol
Formel: C₁₁H₁₆O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002308
CAS-Nummer: 88-60-8