N,N-Dimethyl-2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethanamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950768-25G OR950768-500G
APOSOR950768-25GEA 158 CHF
APOSOR950768-25G APOSOR950768-500G
N,N-Dimethyl-2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethanamin 95%
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine
Formel: C₉H₂₁N₃
MW: 171.29 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059773
CAS-Nummer: 104-19-8