(1-Aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic acid
OR950533-1G OR950533-5G
APOSOR950533-1GEA 74.9 CHF
APOSOR950533-1G APOSOR950533-5G
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Aminocyclohexyl)acetic acid
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258116
CAS-Nummer: 37631-92-8