3-(4-Chlorophenyl)propylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine
OR950426-1G OR950426-250MG
APOSOR950426-1GEA 236 CHF
APOSOR950426-1G APOSOR950426-250MG
3-(4-Chlorophenyl)propylamine 95%
3-(4-Chlorophenyl)propylamine
Formel: C₉H₁₂ClN
MW: 169,66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06212968
CAS-Nummer: 18655-50-0