Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950312-100G OR950312-25G
APOSOR950312-100GEA 314 CHF
APOSOR950312-100G APOSOR950312-25G
Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate 95%
Ethyl-2-amino-4-methylpentanoate
Formel: C₈H₁₇NO₂
MW: 159,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00987966
CAS-Nummer: 2899-43-6