Acetylsalicylsäure Methylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-acetoxybenzoate, Methyl 2-Acetoxybenzoate, Aspirin methyl ester, Acetylsalicylic Acid Methyl Ester, 2-Acetoxybenzoic Acid Methyl Ester
OR950288-500G
APOSOR950288-500GEA 321 CHF
APOSOR950288-500G
Acetylsalicylsäure Methylester 95%
Acetylsalicylsäure Methylester
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014978
CAS-Nummer: 580-02-9