2-Benzyl-1,3-dioxolan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950264-25G OR950264-5G
APOSOR950264-25GEA 244 CHF
APOSOR950264-25G APOSOR950264-5G
2-Benzyl-1,3-dioxolan 95%
2-Benzyl-1,3-dioxolane
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003215
CAS-Nummer: 101-49-5