2-Methyl-2-hexenoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methylhex-2-enoic acid
OR950127-5G
APOSOR950127-5GEA
282
CHF
APOSOR950127-5G
2-Methyl-2-hexenoic acid 95%
2-Methyl-2-hexenoic acid
Formel:
C₇H₁₂O₂ MW: 128,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015855 CAS-Nummer: 28897-58-7 UN: 3265 ADR: 8,III |