1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(Thiophen-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
OR950102-1G
OR950102-250MG
APOSOR950102-1GEA
181
CHF
APOSOR950102-1G
APOSOR950102-250MG
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₈O₂S MW: 168,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16622241 CAS-Nummer: 162959-94-6 |