tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: tert-Butyl 3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
OR950059-1G OR950059-25G OR950059-5G
APOSOR950059-1GEA 26.2 CHF
APOSOR950059-1G APOSOR950059-25G APOSOR950059-5G
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227,3 g/mol
Melting Pt: 141…142.5 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22409620
CAS-Nummer: 143557-91-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III