(±)-5-Methyl-2-hexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950043-25G OR950043-5G
APOSOR950043-25GEA 262 CHF
APOSOR950043-25G APOSOR950043-5G
(±)-5-Methyl-2-hexanol 95%
(±)-5-Methyl-2-hexanol
Formel: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004558
CAS-Nummer: 627-59-8