(2-Methoxyethyl)benzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Phenylethyl methyll ether, Methyl Phenethyl ether
OR949664-25G
OR949664-500G
APOSOR949664-25GEA
158
CHF
APOSOR949664-25G
APOSOR949664-500G
(2-Methoxyethyl)benzol 95%
(2-Methoxyethyl)benzene
Formel:
(C₆H₅)CH₂CH₂OCH₃ MW: 136,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025912 CAS-Nummer: 3558-60-9 |