(2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949640-1G OR949640-5G
APOSOR949640-1GEA 262 CHF
APOSOR949640-1G APOSOR949640-5G
(2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial 95%
(2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11113099
CAS-Nummer: 5056-17-7