1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Chloro-2-(methylsulphonyl)acetophenone
OR9494-1G OR9494-250MG
APOSOR9494-1GEA 47.1 CHF
APOSOR9494-1G APOSOR9494-250MG
1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone
Formel: C₉H₉ClO₃S
MW: 232,69 g/mol
Melting Pt: 142…144 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202209
CAS-Nummer: 24437-48-7