2-Chlor-5-formylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2-Chloro-5-formylphenyl)boronic acid
OR9492-1G OR9492-5G OR9492-25G
APOSOR9492-1GEA 26.2 CHF
APOSOR9492-1G APOSOR9492-5G APOSOR9492-25G
2-Chlor-5-formylphenylboronsäure
2-Chlor-5-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BClO₃
MW: 184,3847 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06656269
CAS-Nummer: 1150114-78-5
UN: 3261
ADR: 8,III