5-Methyl-3-pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Methylpyridine-3-boronic acid
OR9489-1G
OR9489-5G
OR9489-10G
APOSOR9489-1GEA
26.2
CHF
APOSOR9489-1G
APOSOR9489-5G
APOSOR9489-10G
5-Methyl-3-pyridinboronsäure 97%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₂ MW: 136.95 g/mol Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD03428528 CAS-Nummer: 173999-18-3 |