N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948366-1G OR948366-500MG OR948366-5G
APOSOR948366-1GEA 393 CHF
APOSOR948366-1G APOSOR948366-500MG APOSOR948366-5G
N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Formel: C₈H₁₇ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781032
CAS-Nummer: 6270-42-4