tert-Butoxytrimethylsilane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948280-1G
OR948280-250MG
APOSOR948280-1GEA
776
CHF
APOSOR948280-1G
APOSOR948280-250MG
tert-Butoxytrimethylsilane 95%
tert-Butoxytrimethylsilane
Formel:
C₇H₁₈OSi MW: 146.31 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00054893 CAS-Nummer: 13058-24-7 |