8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948118-1G
OR948118-250MG
APOSOR948118-1GEA
286
CHF
APOSOR948118-1G
APOSOR948118-250MG
8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₀O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00471460 CAS-Nummer: 89781-52-2 |