3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Oxo-3-(thiophen-3-yl)propanenitrile
OR947992-1G OR947992-250MG
APOSOR947992-1GEA 105 CHF
APOSOR947992-1G APOSOR947992-250MG
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile
Formel: C₇H₅NOS
MW: 151.19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00111016
CAS-Nummer: 69879-30-7