(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Oxoindolin-3-yl)acetic acid
OR947497-1G
APOSOR947497-1GEA 172 CHF
APOSOR947497-1G
(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid 95%
(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09035909
CAS-Nummer: 2971-31-5